Aceton
Glass bottle, 2,5 L
ROTH7328.2
Marketsource
: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- :67-64-1
- :CH₃COCH₃
- :MFCD00008765
- :58.08 g/mol
- :13,00067
- :56,2 °C (1013 hPa)
- :–95,4 °C
- :0,792 g/cm³ (20 °C)
- :<–20 °C (gesloten beker)
- :Kamertemperatuur
- :200-662-2
- :1090
- :3,II
- :01-2119471330-49
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:2,5 L