Aceton
Glass bottle, 2,5 L
Catalogus # FISHA/0606/17
Leverancier: FISHER CONTAINER
Aceton
Catalogus # FISHA/0606/17
Leverancier: FISHER CONTAINER
CAS-nummer: 67-64-1
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- CAS-nummer:67-64-1
- Formule:CH₃COCH₃
- MDL-nummer:MFCD00008765
- Molecular Weight:58.08 g/mol
- Merck index:13,00067
- Kokend Pt:56,2 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:–95,4 °C
- Dichtheid:0,792 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:<–20 °C (gesloten beker)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-662-2
- UN:1090
- ADR:3,II
- BEREIKEN:01-2119471330-49
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:2,5 L
- Cat. No.:FISHA/0606/17
- Milieu certificering:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
- Environmentally Preferable:Veiligere gezondheid van mens en milieu