Orders LinkContactUsLinkComponent
Afdruiprek
Afdruiprek
Afdruiprek met geïntegreerde bak, 450×630 mm
Catalogus # BRND95105
Leverancier:   Brand
Afdruiprek
Catalogus # BRND95105
Leverancier:  Brand
Afdruiprek
Afdruiprek
Afdruiprek met geïntegreerde bak, 450×630 mm
Price
287,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PS, with integral draining trough.
  • Pegs can be inserted as required
  • Peg holes are closed at the back
  • Suitable for glass graduated cylinders of up to 250 ml
Levering: Supplied complete wth 72 pegs, drain hose and accessories for wall mounting.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Afdruiprek met geïntegreerde bak
  • b×h:
    450×630 mm
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Ø×L
    Beschikbaarheid
    Price
  • Pegs for draining rack, PS, for narrow mouth vessels, test tubes, small volumetric flasks and graduated cylinders
    Pegs for draining rack, PS, for narrow mouth vessels, test tubes, small volumetric flasks and graduated cylinders
    BRND95111
    6×120 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 11 ST - 26,60 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.