ContactUsLinkComponent
Aceton 99.8% for HPLC
Irritant
Inflammable
Aceton 99.8% for HPLC
   Options durables disponibles
Certificats
undefined
Irritant
Inflammable
Aceton 99.8% for HPLC
   Options durables disponibles
Certificats
Spécifications
  • Environmentally Preferable:
    Veiligere gezondheid van mens en milieu
  • Milieu certificering:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Water:
    ≤0.1 %
  • GC:
    ≥99.8 %
  • UV:
    at 330 nm A: ≤1
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.0002 %
  • Acidity/alkalinity:
    ≤0.0003 meq/g
  • Filtered to 0.2 micrometer:
    Filtered
Résultats des tests de spécification
Informations associées
Frequently Bought Together