Trechterstatieven
Leverancier: Brand
Ga naar:
Over dit artikel
PP plates for holding two or four funnels with top outer-Ø of 50 to 120 mm.
- With aluminum support rod (Ø×L: 12,7×595 mm)
- Adjustable funnel height
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
PP plates for holding two or four funnels with top outer-Ø of 50 to 120 mm.
- With aluminum support rod (Ø×L: 12,7×595 mm)
- Adjustable funnel height
Documents
BRND74511_TDS_EN
Technische fiche
Product Family Options
Productinformatie
- l×bVoorBeschikbaarheidPrice
- 519-2711Platen met aluminium steunstaaf met een lengte van 595 mm, 12,7 mm ØPlaten met aluminium steunstaaf met een lengte van 595 mm, 12,7 mm Ø250×140 mm2 trechters met buiten-Ø bovenkant van 50 tot 120 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST198,00 €
- BRND74511Platen met aluminium steunstaaf met een lengte van 595 mm, 12,7 mm ØPlaten met aluminium steunstaaf met een lengte van 595 mm, 12,7 mm Ø450×140 mm4 trechters met buiten-Ø bovenkant van 50 tot 120 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST225,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.