2-Octanone
ROTH9440.1
:
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:1 g
- Seq:3047
:
:128.21 g/mol
:13,04731
:173 °C (1013 hPa)
:–16 °C
:0,8171 g/cm³ (20 °C)
:56 °C
:Kamertemperatuur
:203-837-1
:1993
:3,III
:111-13-7
:C₈H₁₆O
:MFCD00009540