Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
TRITON™ X-100
TRITON™ X-100
TRITON™ X-100
TRITON™ X-100
21123.
:
Merck
:
TRITON™ X-100
21123.
:
Merck
:
VPE:
1
Seq:
0001
:
:
13,06793
:
∼200 °C (1013 hPa)
:
6 °C
:
1.06 g/cm³ (20 °C)
:
251 °C (closed cup)
:
3082
:
9,III
:
GHS05
:
GHS07
:
GHS09
:
Koelkast
:
9002-93-1
:
9036-19-5
:
MFCD00132505