ContactUsLinkComponent
TRITON™ X-100
TRITON™ X-100
  21123.
 :  Merck
 :  
TRITON™ X-100
  21123.
 :  Merck
 :  
  • VPE:
    1
  • Seq:
    0001
 :
 :13,06793
 :∼200 °C (1013 hPa)
 :6 °C
 :1.06 g/cm³ (20 °C)
 :251 °C (closed cup)
 :3082
 :9,III
 :GHS05
 :GHS07
 :GHS09
 :Koelkast
 :9002-93-1
 :9036-19-5
 :MFCD00132505