Orders LinkContactUsLinkComponent
Acrylamide
Acrylamide
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # RC-001
Giftig
Gezondheid
Leverancier:   G-Biosciences
Acrylamide
Catalogus # RC-001
Leverancier:  G-Biosciences
CAS-nummer:  79-06-1
Acrylamide
Acrylamide
Glass bottle for solids, 100 g
CAS-nummer:  79-06-1
Price
101,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Prop-2-enamide
  • CAS-nummer:79-06-1
  • Formule:C₃H₅NO
  • MDL-nummer:MFCD00008032
  • Molecular Weight:71.08 g/mol
  • Kokend Pt:232 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:84,5 °C
  • Dichtheid:1,122 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:138 °C
  • Temperatuur bij opslag:Koelkast
  • EINECS:201-173-7
  • UN:2074
  • ADR:6.1,III
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    100 g
Specificaties