Natriumhydroxide 1/28 mol/l (1/28 N) in aqueous solution
Catalogus # HACH2349332
Leverancier: Hach
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:100 mL
- Seq:2440
Specificaties
Over dit artikel
:
:40 g/mol
Dichtheid:1 g/cm³ (25 °C)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,III
CAS-nummer:1310-73-2
Formule:NaOH
MDL-nummer:MFCD00003548