Calcium acetate
30 kg
Catalogus # LOHM107014.9030
Leverancier: LOHMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Calcium acetate, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, Calcium di(acetate), Acetic acid calcium salt
- CAS-nummer:62-54-4
- Formule:(H₃CCOO)₂Ca
- MDL-nummer:MFCD00150019
- Molecular Weight:158.17 g/mol
- Merck index:12,01683
- Dichtheid:1,509 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-540-9
Specificaties
Specificaties
- VPE:30 kg



