Orders LinkContactUsLinkComponent
Genistein
Genistein
Glass bottle for solids, 25 mg
Catalogus # SERA22177.01
Marketsource
Leverancier:   Serva
Genistein
Catalogus # SERA22177.01
Leverancier:  Serva
Marketsource
CAS-nummer:  446-72-0
Genistein
Glass bottle for solids, 25 mg
CAS-nummer:  446-72-0
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 mg
Product Details & Documents
Synoniemen:  5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4',6'-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)benzo(e)oxacyclohex-2-en-4-on, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',5,7-Trihydroxyisoflavone
  • CAS-nummer:446-72-0
  • Formule:C₁₅H₁₀O₅
  • MDL-nummer:MFCD00016952
  • Molecular Weight:270.24 g/mol
  • Smelten Pt:297…298 °C
  • EINECS:207-174-9
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    25 mg