Acetonitril
Glass bottle, 2,5 L
Catalogus # ROTHT168.1
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Acetonitril
Catalogus # ROTHT168.1
Leverancier: Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer: 75-05-8
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
- CAS-nummer:75-05-8
- Formule:H₃CCN
- MDL-nummer:MFCD00001878
- Molecular Weight:41.05 g/mol
- Merck index:13,00071
- Kokend Pt:81,6 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:–45,7 °C
- Dichtheid:0,782 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:2 °C (gesloten beker)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-835-2
- UN:1648
- ADR:3,II
- BEREIKEN:01-2119471307-38
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:2,5 L
- Cat. No.:ROTHT168.1
- Milieu certificering:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
- Environmentally Preferable:Veiligere gezondheid van mens en milieu
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.