ContactUsLinkComponent
Pesticide referentiestandaard, 3,5-Dichloorfenol 10 µg/ml in methanol
Pesticide referentiestandaard, 3,5-Dichloorfenol 10 µg/ml in methanol
Catalog # EHERL12453500ME
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Pesticide referentiestandaard, 3,5-Dichloorfenol 10 µg/ml in methanol
Catalog # EHERL12453500ME
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    10 mL
  • CAS No.:
    591-35-5
  • Omschrijving:
    3,5-Dichloorfenol 10 µg/ml in methanol
  • Formule:
    C₆H₄Cl₂O
  • Omschrijving:
    3,5-Dichlorophenol
Specifications
About this item