Orders LinkContactUsLinkComponent
Tyramine
Tyramine
Glass bottle for solids, 5 g
Catalogus # ROTH4862.1
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Tyramine
Catalogus # ROTH4862.1
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  51-67-2
Tyramine
Glass bottle for solids, 5 g
CAS-nummer:  51-67-2
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  4-Hydroxyphenethylamine, 4-(2-Aminoethyl)phenol
  • CAS-nummer:51-67-2
  • Formule:C₈H₁₁NO
  • MDL-nummer:MFCD00008193
  • Molecular Weight:137.18 g/mol
  • Kokend Pt:325 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:164 °C
  • EINECS:200-115-8
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    5 g