Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
L-Arginine hydrochloride
L-Arginine hydrochloride for SILAC
L-Arginine hydrochloride for SILAC
L-Arginine hydrochloride for SILAC
PIER89989
:
Thermo Fisher Scientific
:
L-Arginine hydrochloride for SILAC
PIER89989
:
Thermo Fisher Scientific
:
Verpakking:
Glass bottle for solids
VPE:
50 mg
Seq:
2370
:
:
210.66 g/mol
:
13,00785
:
218 °C
:
1,42 g/cm³ (20 °C)
:
Kamertemperatuur
:
214-275-1
:
1119-34-2
:
C₆H₁₅ClN₄O₂
:
MFCD00064550