Orders LinkContactUsLinkComponent
1,4-Dithioerythritol
1,4-Dithioerythritol
Glass bottle for solids, 5 g
N° de catalogue MOLEM62236573
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
1,4-Dithioerythritol
N° de catalogue MOLEM62236573
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  6892-68-8
1,4-Dithioerythritol
Glass bottle for solids, 5 g
Numéro CAS:  6892-68-8
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Cleland's Reagent, (R*,S*)-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol, DTE, Erythro-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol, trans-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol, Dithioerythritol, DL-Dithioerythritol
  • Numéro CAS:6892-68-8
  • Formule:C₄H₁₀O₂S₂
  • Numéro MDL:MFCD00063750
  • Poids moléculaire:154.25 g/mol
  • Point d'ébullition:286 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:82…83 °C
  • Température de stockage:Kamertemperatuur
  • EINECS:229-998-8
Spécifications
Spécifications
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    5 g
Spécifications