Druppelpipetten
1,8 ml, 98 mm, 250 per verpakking
Catalogus # BRND125400
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
LDPE. Druppelpipetten met geïntegreerde pipetballon.
Specificaties
- Verpakt:250 per verpakking
- Capaciteit:1,8 ml
- Lengte:98 mm