Druppelpipetten, Nalgene®
Druppelpipet Nalgene®, voor eenmalig gebruik, 1,6 ml, 30 - 35, 68 mm
Catalogus # NALG6219-0068
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Druppelpipetten, Nalgene®
Catalogus # NALG6219-0068
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
LDPE. Uit één stuk gevormd. Het hydrofobe materiaal, de conische tip en balgballon zorgen voor een uitstekende druppelvorming.
- Doseert 30 tot 35 druppels per ml
- Veilig en voordelig
- Eenvoudig te reinigen voor herhaalbare prestaties
- Chemisch compatibel met de meeste zuren, basen en alcoholen
Specificaties
- Capaciteit:1,6 ml
- Omschrijving:Druppelpipet Nalgene®, voor eenmalig gebruik
- Lengte:68 mm
- Druppels per ml:30 - 35
- Cat. No.:NALG6219-0068
- Milieu certificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage