Knijpklem, Nalgene®
Catalog # NALG6165-0002
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Spanwijdte:6 - 11 mm
- Kleur:wit
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- VPE:12
Specifications
About this item
Deze knijpklem is gemaakt van PP zorgt voor nauwkeurige éénhandsregeling van de vloeistofstroom − van volledig open naar een beperkte stroom tot volledig gesloten.
- De kunststof klem roest, corrodeert of vervormt niet
- In één stuk gegoten zonder scherpe randen
- Geschikt voor een breed gamma slangen