Sodium thiosulphate pentahydrate 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS analytical reagent
Leverancier: VWR Chemicals
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:10102-17-7
:
Formule:Na₂S₂O₃.5H₂O
MDL-nummer:MFCD00149186
:248.19 g/mol
Merck index:12,08844
Smelten Pt:48 °C
Dichtheid:1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:231-867-5
Specificatie testresultaten
- Assay:99.5 - 100.5 %
- pH (25°C; 5 %):6.0 - 8.4
- Insolubility in water:Max. 50 ppm
- Total N (Nitrogen):Max. 20 ppm
- Cl (Chloride):Max. 80 ppm
- S (Sulphide):Max. 1 ppm
- SO4 + SO3 (as SO4):Max. 0.1 %
- Ca (Calcium):Max. 20 ppm
- Cu (Copper):Max. 5 ppm
- Fe (Iron):Max. 5 ppm
- K (Potassium):Max. 50 ppm
- Mg (Magnesium):Max. 10 ppm
- Pb (Lead):Max. 5 ppm
- Conforms to ACS:Passes test
Specificatie testresultaten
Gerelateerde informatie
Certificaten
Zoeken op lotnummer1L Plastic bottle for solids DIN 60 UN (ZPACK13251000) 750 ml Plastic bottle for solids DIN 60 (ZPACK13250750)
Informatie over de verpakking
spec_VWRC27910.260 spec_VWRC27910.291 spec_VWRC27910.291 spec_VWRC27910.460
Product specificatie
Frequently Bought Together