Orders LinkContactUsLinkComponent
Sodium thiosulphate pentahydrate, J.T.Baker®
Sodium thiosulphate pentahydrate, J.T.Baker®
50 kg
Catalogus # 1779.9050
Leverancier:   Avantor
Sodium thiosulphate pentahydrate, J.T.Baker®
Catalogus # 1779.9050
Leverancier:  Avantor
CAS-nummer:  10102-17-7
Sodium thiosulphate pentahydrate, J.T.Baker®
50 kg
CAS-nummer:  10102-17-7
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 kg
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:10102-17-7
  • Formule:Na₂S₂O₃.5H₂O
  • MDL-nummer:MFCD00149186
  • Molecular Weight:248.19 g/mol
  • Merck index:12,08844
  • Smelten Pt:48 °C
  • Dichtheid:1,67 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-867-5
Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    50 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.