Orders LinkContactUsLinkComponent
Lead(II) acetate trihydrate
Lead(II) acetate trihydrate
Plastic bottle, 100 mL
Catalogus # HACH1458042
Gezondheid
Milieu
Leverancier:   Hach
Lead(II) acetate trihydrate
Catalogus # HACH1458042
Leverancier:  Hach
CAS-nummer:  6080-56-4
Lead(II) acetate trihydrate
Lead(II) acetate trihydrate
Plastic bottle, 100 mL
CAS-nummer:  6080-56-4
Price
43,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synoniemen:  Acetic acid lead (II) salt trihydrate, Lead diacetate trihydrate
  • CAS-nummer:6080-56-4
  • Formule:(H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
  • MDL-nummer:MFCD00150023
  • Molecular Weight:379.34 g/mol
  • Merck index:13,05415
  • Kokend Pt:280 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:75 °C
  • Dichtheid:2,55 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:206-104-4
  • UN:1616
  • ADR:6.1,III
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    100 mL
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.