Natriumhydroxide 1 mol/l (1 N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur., USP, NF
VWRS5855.9025
:
- Verpakking:Plastic container
- VPE:25 L
- Seq:5327
:
:40 g/mol
:1.04 g/cm³ (25 °C)
:Kamertemperatuur
:215-185-5
:3266
:8,III
:GHS05
:1310-73-2
:NaOH
:MFCD00003548