Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxide 10 mol/l (10 N) in aqueous solution
Natriumhydroxide 10 mol/l (10 N) in aqueous solution
Catalogus #
Corrosief
Natriumhydroxide 10 mol/l (10 N) in aqueous solution
Catalogus #
Leverancier:  
CAS-nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxide 10 mol/l (10 N) in aqueous solution
CAS-nummer:  1310-73-2
Product Details & Documents
Synoniemen:  Caustic soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Kokend Pt:109 °C (1013 hPa)
  • Dichtheid:≤1,11 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,II