Orders LinkContactUsLinkComponent
Kleurbakken, Schiefferdecker
Kleurbakken volgens Schiefferdecker, 70×86×51 mm
  BRND474410
 :   Brand
Kleurbakken, Schiefferdecker
  BRND474410
 :  Brand
Kleurbakken, Schiefferdecker
Kleurbakken, Schiefferdecker
Kleurbakken volgens Schiefferdecker, 70×86×51 mm
102,00 €
1 * 4 ST
Made of transparent PMP.
This rectangular jar is supplied with a lid and can hold 10 slides or 20 slides back-to-back.
  • Omschrijving:
    Kleurbakken volgens Schiefferdecker
  • b×d×h:
    70×86×51 mm