Kleurbakken, Coplin
Catalog # BRND472800
Supplier: Brand
Specifications
- Ø:80 mm
- Omschrijving:Kleurbakken volgens Coplin, voor 10 objectglaasjes, met deksel
- Hoogte:115 mm
- VPE:10
Specifications
About this item
Soda-lime glass.
For10 standard microscopy slides (76×26 mm).