Kleurbakken
Catalog # BRND472700
Supplier: Brand
Specifications
- Omschrijving:Kleurbakken volgens Hellendahl, voor 16 objectglaasjes, verlengd, met deksel
- b×d×h:55×60×105 mm
- VPE:10
Specifications
About this item
Soda-lime glass.
These staining trough hold up to 16 slides (76×26 mm), with widening towards the top.