Kleurbakken
Catalog # BRND472600
Supplier: Brand
Specifications
- Omschrijving:Kleurbakken volgens Hellendahl, voor 16 objectglaasjes, met deksel
- b×d×h:50×100×95 mm
- VPE:10
Specifications
About this item
Soda-lime glass.
For 16 slides 76×26 mm.
Soda-lime glass.
For 16 slides 76×26 mm.