Celteller, Nageotte
Counting chamber, without clips, double ruling, Nageotte, 0,5 mm
BRND721305
: Brand
Deze kamer zonder veerklemmen wordt veel gebruikt voor het tellen van cellen in de cerebrospinale vloeistof of voor het tellen van nematoden.
Het vierkantoppervlak van 100 mm² is opgedeeld in 40 rechthoeken met elk een oppervlak van 2,5 mm².
- Kamerdiepte:0,5 mm
- Type:Nageotte
- Omschrijving:Counting chamber, without clips, double ruling