Celtellers, Bürker, BLAUBRAND®
Leverancier: Brand
Ga naar:
Over dit artikel
Telkamers met Bürker-patroon, inclusief twee haemacytometer-dekglazen.
- Elk groot vierkant wordt door dubbele lijnen (0,05 mm van elkaar) opgedeeld in 16 groepsvierkanten met zijden van 0,2 mm
- De groepsvierkanten zijn even groot als de Neubauer-telkamer, maar zijn verder niet opgedeeld
- De telling toont 9 grote vierkanten van elk 1 mm²
Deze worden gebruikt voor het tellen van trombocyten en erytrocyten.
1 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Telkamers met Bürker-patroon, inclusief twee haemacytometer-dekglazen.
- Elk groot vierkant wordt door dubbele lijnen (0,05 mm van elkaar) opgedeeld in 16 groepsvierkanten met zijden van 0,2 mm
- De groepsvierkanten zijn even groot als de Neubauer-telkamer, maar zijn verder niet opgedeeld
- De telling toont 9 grote vierkanten van elk 1 mm²
Deze worden gebruikt voor het tellen van trombocyten en erytrocyten.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerProduct Family Options
Productinformatie
- TypeKamerdiepteBeschikbaarheidPrice
- BRND718920Counting chamber, with clips, double rulingCounting chamber, with clips, double rulingBürker0,1 mmDiscontinued-
- BRND718905Counting chamber, without clips, double rulingCounting chamber, without clips, double rulingBürker0,1 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST66,30 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.