ContactUsLinkComponent
Perchloorzuur 0.1 mol/l (0.1 N) in anhydrous acetic acid
  86732.290
 :  
undefined
Perchloorzuur 0.1 mol/l (0.1 N) in anhydrous acetic acid
  86732.290
 :  
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
  • Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):
    0.098 - 0.102 mol/l
 :
 :100.46 g/mol
 :120 °C (1013 hPa)
 :1.050 g/cm³ (20 °C)
 :40 °C (closed cup)
 :Kamertemperatuur
 :231-512-4
 :2920
 :8 (3),II
 :GHS02
 :GHS05
 :7601-90-3
 :HClO₄
 :MFCD00011325