Salpeterzuur concentrate for dilution to 0.1 mol/l in aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Catalogus # 1.09964.0001
Leverancier: Merck
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Fibre case
- VPE:1 Ampoul
- Seq:0501
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Solubility:(20 °C) soluble
- Melting Point:-10 °C
- Boiling Point:101 °C (1013 hPa)
- Density:1.07 g/cm3 (20 °C)
- pH:- 1 (H2O, 20 °C)
- Hazard Class:8
- Hazard Class Description:Corrosive Material
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
:
:63.01 g/mol
Dichtheid:1.38 g/cm³ (20 °C)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
UN:2031
ADR:8,
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:231-714-2
:GHS05
CAS-nummer:7697-37-2
Formule:HNO₃
MDL-nummer:MFCD00011349