Orders LinkContactUsLinkComponent
(±)-2-Butaanol ≥99%
Stainless steel can, 30 kg
Catalogus # 24126-30KG
Ontvlambaar
Irriterend
Leverancier:   Honeywell Chemicals
(±)-2-Butaanol ≥99%
Catalogus # 24126-30KG
Leverancier:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  78-92-2
(±)-2-Butaanol ≥99%
(±)-2-Butaanol ≥99%
Stainless steel can, 30 kg
CAS-nummer:  78-92-2
Price
573,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 30 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  (±)-sec-Butanol, (±)-sec-Butyl alcohol, (±)-Ethyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy butane, sec-Butanol, sec-Butyl alcohol, (±)-Methyl ethyl carbinol
  • CAS-nummer:78-92-2
  • Formule:H₃CCH₂CH(OH)CH₃
  • MDL-nummer:MFCD00004569
  • Molecular Weight:74.12 g/mol
  • Merck index:13,01540
  • Kokend Pt:99 °C
  • Smelten Pt:–89 °C
  • Smelten Pt:-89 °C
  • Dichtheid:0,81 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:24 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:201-158-5
  • UN:1120
  • ADR:3,III
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay (GC):
    Min. 99 %
  • Non-volatile matter:
    Max. 0.005 %
  • Water (Karl Fischer):
    Max. 0.3 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Stainless steel can
  • VPE:
    30 kg