Orders LinkContactUsLinkComponent
(±)-2-Butaanol 99+% for analysis
Irriterend
Ontvlambaar
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
(±)-2-Butaanol 99+% for analysis
Certificaten
(±)-2-Butaanol 99+% for analysis
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  (±)-sec-Butanol, (±)-sec-Butyl alcohol, (±)-Ethyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy butane, sec-Butanol, sec-Butyl alcohol, (±)-Methyl ethyl carbinol
  • CAS-nummer:78-92-2
  • Formule:H₃CCH₂CH(OH)CH₃
  • MDL-nummer:MFCD00004569
  • Molecular Weight:74.12 g/mol
  • Merck index:13,01540
  • Kokend Pt:99 °C (760 mmHg)
  • Smelten Pt:–115 °C
  • Dichtheid:0,81 g/cm³
  • Flits Pt:24 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:201-158-5
  • UN:1120
  • ADR:3,III
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Water:
    ≤0.2 %
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Non-volatile matter:
    ≤0.001 %
  • Copper (Cu):
    ≤0.1 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤0.5 ppm
  • Lead (Pb):
    ≤0.1 ppm
  • Free acid (C4H8O2):
    ≤0.003 %
  • 2-Propanol:
    ≤0.2 % (GC)
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 68,20 €
    68,20 €
    1 * 1 L
       68,20 €
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 129,00 €
    129,00 €
    1 * 2,5 L
       129,00 €