Orders LinkContactUsLinkComponent
Membraanfilters, MembraClear, Whatman™
Membraanfilters, MembraClear, Whatman™
Membraanfilters, MembraClear, Whatman™
Certificaten
Membraanfilters, MembraClear, Whatman™
Membraanfilters, MembraClear, Whatman™
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Deze gemende cellulose-ester membraanfilters zijn ontworpen voor monstername van asbest met de membraanfiltermethode voor fasecontractmicroscopie. Monstername van asbest isoleert deze vezels van de circulatielucht om concentraties te bepalen.
  • Ontworpen voor gebruik met de 'hete blok methode'
  • Wit met zwart raster voor hoog contrast tijdens asbesttests onder de microscoop
  • Wordt transparant met acetondampbehandeling, hierdoor kunnen de vezels van kristallijn artefacten onderscheiden worden
Product Family Options
Productinformatie
  • Type
    Poriëngrootte
    Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • Wit met zwarte roosterstructuur
    0,80 µm
    25 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 176,00 €
    176,00 €
    1 * 100 ST
       176,00 €
  • Wit met zwarte roosterstructuur
    0,80 µm
    47 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 191,00 €
    191,00 €
    1 * 100 ST
       191,00 €