Pipetdooshouder, Nalgene®
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
Acryl. De pipetdooshouder (twee compartimenten) en de schuine pipethouder (vier compartimenten) zijn geschikt voor zakken, dozen, pipetkokers of individueel verpakte serologische pipetten van 1 tot 100 ml.
- Compartimenten waar één pipetdoos in past (14,6 cm wijde opening)
- Opslagruimte voor robberen peertjes
- De verdeler kan verwijderd worden om één grote opslagruimte te vormen
- Kan ergens onder gemonteerd worden met twee beugels
- Schuine pipethouder voor eenvoudige toegang; voorkomt dat pipetten eruit schuiven
Specifications
- Catalog No:
- NALG5810-0004
- Environmentally Preferable:
- Lage impact op de fabricage
- Milieu certificering:
- NAR Certificate of Retirement
Specifications
Frequently Bought Together