ContactUsLinkComponent
Natriumhydroxide ≥32% in aqueous solution, Purum, Fluka™
Corrosief
Natriumhydroxide ≥32% in aqueous solution, Purum, Fluka™
Catalogus # 05211-2.5L
Leverancier:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Corrosief
Natriumhydroxide ≥32% in aqueous solution, Purum, Fluka™
Catalogus # 05211-2.5L
Leverancier:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay:
    Min. 32 %
  • Iron (Fe):
    Max. 0.002 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 0.001 %
  • Chloride (Cl):
    Max. 0.005 %
  • Sulfate (SO₄):
    Max. 0.005 %
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
 :
 :40 g/mol
Kokend Pt:120 °C
Smelten Pt:9…10 °C
Dichtheid:1,350 g/cm³
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
 :GHS05
CAS-nummer:1310-73-2
Formule:NaOH
MDL-nummer:MFCD00003548