Natriumhydroxide 32% in aqueous solution
L13095.0F
:
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:2.500 mL
- Seq:2895
:
:40 g/mol
:119…135 °C (1013 hPa)
:9…10 °C
:1,53 g/cm³ (20 °C)
:Kamertemperatuur
:215-185-5
:1824
:8,II
:GHS05
:1310-73-2
:NaOH
:MFCD00003548