Orders LinkContactUsLinkComponent
Salpeterzuur 60%
Salpeterzuur 60%
Plastic bottle, 250 mL
Catalogus # 29698.233
Corrosief
Leverancier:   VWR Chemicals
Salpeterzuur 60%
Catalogus # 29698.233
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  7697-37-2
Salpeterzuur 60%
Salpeterzuur 60%
Plastic bottle, 250 mL
CAS-nummer:  7697-37-2
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Synoniemen:  Nitric acid solution
  • CAS-nummer:7697-37-2
  • Formule:HNO₃
  • MDL-nummer:MFCD00011349
  • Molecular Weight:63.01 g/mol
  • Kokend Pt:∼120 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–22 °C
  • Dichtheid:1,37 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-714-2
  • UN:2031
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    250 mL