Filterhouders, Pop-Top™ en Swin-Lok™, Whatman™
Deze filterhouders zijn ontworpen voor microfiltratie en ultrazuivering van kleine vloeistofvolumes met positieve druk.
- Geschikt voor Nuclepore membranen met geëtste sporen en gegoten membranen
- Compatibel met spuiten
- Catalog No:
- 515-2361
- 515-2360
- 515-2362
- Filtratieoppervlak:
- 3,9 cm²
- 0,8 cm²
- 13,8 cm²
- Type:
- Swin-Lok™
- Pop-Top™
- Swin-Lok™
- Afmetingen:
- 35×37 mm
- 27×27 mm
- 60×65 mm
- In-/uitlaataansluiting verbindingen:
- Dop: vrouwelijke Luer-lock
Basis: mannelijke Luer-aansluiting - Dop: mannelijke Luer-aansluiting
Basis: vrouwelijke Luer-aansluiting - Dop: vrouwelijke Luer-aansluiting
Basis: mannelijke 1/4" NPT en 1/4" slangaansluiting
- Max. werkdruk:
- 3,5 bar
- 3,5 bar
- 3,5 bar
- Max. bedrijfstemperatuur:
- 38 °C
- 38 °C
- 38 °C
Frequently Bought Together