Zoutzuur 5 mol/l (5 N), Titrisol®, Supelco®
Catalogus # 1.09911.0001
Leverancier: Merck
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:1 L
- Seq:5037
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Solubility:(20 °C) soluble
- Density:1.1 g/cm3 (20 °C)
- pH:- 1 (H2O, 20 °C)
- Hazard Class:8
- Hazard Class Description:Corrosive Material
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
:
Dichtheid:1.06 g/cm³ (20 °C)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:231-595-7
UN:1789
ADR:8,
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:36.46 g/mol
:GHS05
:GHS07
CAS-nummer:7647-01-0
Formule:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324