Zoutzuur 35%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Over dit artikel
Synoniemen: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
- CAS-nummer:7647-01-0
- Formule:HCl
- MDL-nummer:MFCD00011324
- Molecular Weight:36.46 g/mol
- Kokend Pt:110 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:–30 °C
- Dichtheid:1,18 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:231-595-7
- UN:1789
- ADR:8,II
- BEREIKEN:01-2119484862-27
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
- CAS-nummer:7647-01-0
- Formule:HCl
- MDL-nummer:MFCD00011324
- Molecular Weight:36.46 g/mol
- Kokend Pt:110 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:–30 °C
- Dichtheid:1,18 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:231-595-7
- UN:1789
- ADR:8,II
- BEREIKEN:01-2119484862-27
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer1L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13961000) 2,5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13962500) 25L Plastic drum for liquids DIN 61 (ZPACK13952503) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951035)
Informatie over de verpakking
P20_VWRC20246.298_SPEC_EN.pdf P20_VWRC20246.323_SPEC_EN.pdf P20_VWRC20246.367_SPEC_EN.pdf P20_VWRC20246.460_SPEC_EN.pdf spec_VWRC20246.298
Product specificatie
More
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Product documentatie
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
- Assay:Min. 35 %
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
- VerpakkingVPEBeschikbaarheidPrice
- Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.20246.298 - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.20246.323 - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.20246.367 - Plastic container10 LDiscontinued-Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.PRLS20246.410 - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.20246.460
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.