ContactUsLinkComponent
Trichloorazijnzuur 20% in aqueous solution
  SERA36913.02
 :  Serva
 :  
undefined
Trichloorazijnzuur 20% in aqueous solution
  SERA36913.02
 :  Serva
 :  
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    1 L
  • Seq:
    5037
 :
 :163.39 g/mol
 :196 °C (1013 hPa)
 :54…56 °C
 :≤1,07 g/cm³ (20 °C)
 :Kamertemperatuur
 :200-927-2
 :2564
 :8,II
 :GHS05
 :GHS07
 :GHS09
 :76-03-9
 :Cl₃CCOOH
 :MFCD00004177