Orders LinkContactUsLinkComponent
Formaldehyde 37% in aqueous solution
Formaldehyde 37% in aqueous solution
Giftig
Corrosief
Gezondheid
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Formaldehyde 37% in aqueous solution
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
Certificaten
Formaldehyde 37% in aqueous solution
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
  • CAS-nummer:50-00-0
  • Formule:CH₂O
  • MDL-nummer:MFCD00003274
  • Molecular Weight:30.03 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-001-8
  • UN:2209
  • ADR:8,III
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.