Orders LinkContactUsLinkComponent
Formaldehyde 36 - 38% in aqueous solution
Formaldehyde 36 - 38% in aqueous solution
Plastic bottle, 100 mL
Catalogus # HACH205932
Giftig
Corrosief
Gezondheid
Leverancier:   Hach
Formaldehyde 36 - 38% in aqueous solution
Catalogus # HACH205932
Leverancier:  Hach
CAS-nummer:  50-00-0
Formaldehyde 36 - 38% in aqueous solution
Plastic bottle, 100 mL
CAS-nummer:  50-00-0
Price
19,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synoniemen:  Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
  • CAS-nummer:50-00-0
  • Formule:CH₂O
  • MDL-nummer:MFCD00003274
  • Molecular Weight:30.03 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-001-8
  • UN:2209
  • ADR:8,III
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    100 mL
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.