Xyleen, extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Over dit artikel
Synoniemen: Dimethylbenzene
- CAS-nummer:1330-20-7
- Formule:C₆H₄(CH₃)₂
- MDL-nummer:MFCD00077264
- Molecular Weight:106.17 g/mol
- Merck index:13,10136
- Kokend Pt:136…140 °C (760 mmHg)
- Smelten Pt:–34 °C
- Dichtheid:0,865 g/cm³
- Flits Pt:23 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:215-535-7
- UN:1307
- ADR:3,III
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen: Dimethylbenzene
- CAS-nummer:1330-20-7
- Formule:C₆H₄(CH₃)₂
- MDL-nummer:MFCD00077264
- Molecular Weight:106.17 g/mol
- Merck index:13,10136
- Kokend Pt:136…140 °C (760 mmHg)
- Smelten Pt:–34 °C
- Dichtheid:0,865 g/cm³
- Flits Pt:23 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:215-535-7
- UN:1307
- ADR:3,III
Documents
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.05 %
- GC:≥98.0 % (mixed isomers)
- Residue after evaporation:≤0.001 %
- Substance darkened by H2SO4:Passes test
Product Family Options
Productinformatie
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.