Cyclooctene, Supelco®
Glass bottle, 1 mL
Catalogus # 29648-1ML
Leverancier: Merck
Ga naar:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:931-88-4
- Formule:C₈H₁₄
- MDL-nummer:MFCD00001753
- Molecular Weight:110.2 g/mol
- Kokend Pt:146 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:–16 °C
- Dichtheid:0,855 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:213-245-5
- UN:3295
- ADR:3,III
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:1 mL