Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips, universal, Corning®
Pipette tips, universal, Corning®
   Duurzame opties beschikbaar
Leverancier:   Corning
Pipette tips, universal, Corning®
Leverancier:  Corning
   Duurzame opties beschikbaar
Certificaten
Pipette tips, universal, Corning®
16 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Corning® universele tips zijn ontworpen om een betrouwbare pasvorm te bieden voor alle pipetten van grote merken.
  • De afgeschuinde doorstroomopening helpt bij de nauwkeurige vloeistofdosering
  • Alle tips zijn gecertificeerd RNase-, DNase- en pyrogeenvrij
  • Stapelrektips bestaan uit vijf gestapelde rekken, elk met 96 tips, voor een totaal van 480 tips in een ruimtebesparend ontwerp
  • Tips in bulk verpakt zijn niet-steriel en zeer budgetvriendelijk
1 - 200 µl universele tips hebben een schaalverdeling bij de volumes 10 µl, 50 µl en 100 µl.
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • 613-4239
  • 613-4240
  • 613-4241
  • 613-4246
  • 613-4997
  • 613-4998
  • 613-4999
  • 613-4247
  • 613-4249
  • 613-4250
  • 613-5000
  • 613-4248
  • 613-5001
  • 612-5007
  • 613-5003
  • 613-5500
  • Environmentally Preferable:
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Milieu certificering:
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Monterrey
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Tip stijl
    Volume
    Steriel
    Tip kleur
    Kleurcode
    Verpakt
    Beschikbaarheid
    Price
  • Afgeschuinde doorstroomopening, rond
    1 - 200 µl
    -
    transparant
    10 stapelrekken, 480 elk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 4.800 ST
    1 * 4.800 ST - 333,00 €
    333,00 €
    1 * 4.800 ST
       333,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4239
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lage impact op de fabricage
  • Afgeschuinde doorstroomopening, rond
    1 - 200 µl
    +
    transparant
    10 stapelrekken, 480 elk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 4.800 ST
    1 * 4.800 ST - 359,00 €
    359,00 €
    1 * 4.800 ST
       359,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4240
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lage impact op de fabricage
  • Afgeschuinde doorstroomopening, rond
    1 - 200 µl
    -
    transparant
    2 stapelrekken, 480 elk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 82,60 €
    82,60 €
    1 * 960 ST
       82,60 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4241
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lage impact op de fabricage
  • Afgeschuinde doorstroomopening, rond
    1 - 200 µl
    -
    transparant
    Bulk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10.000 ST
    1 * 10.000 ST - 336,00 €
    336,00 €
    1 * 10.000 ST
       336,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4246
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lage impact op de fabricage
  • Afgeschuinde doorstroomopening, rond
    1 - 200 µl
    -
    transparant
    Bulk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 39,80 €
    39,80 €
    1 * 1.000 ST
       39,80 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4997
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lage impact op de fabricage
  • Afgeschuinde doorstroomopening, rond
    1 - 200 µl
    -
    transparant
    10 rekken, 96 elk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 76,10 €
    76,10 €
    1 * 960 ST
       76,10 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4998
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lage impact op de fabricage
  • Afgeschuinde doorstroomopening, rond
    1 - 200 µl
    +
    transparant
    10 rekken, 96 elk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 85,60 €
    85,60 €
    1 * 960 ST
       85,60 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4999
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lage impact op de fabricage
  • Afgeschuinde doorstroomopening, rond
    1 - 200 µl
    -
    geel
    Bulk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10.000 ST
    1 * 10.000 ST - 336,00 €
    336,00 €
    1 * 10.000 ST
       336,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4247
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lage impact op de fabricage
  • Afgeschuinde doorstroomopening, rond
    1 - 200 µl
    +
    geel
    10 rekken, 96 elk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 88,40 €
    88,40 €
    1 * 960 ST
       88,40 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4249
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lage impact op de fabricage
  • Afgeschuinde doorstroomopening, rond
    1 - 200 µl
    -
    geel
    10 rekken, 96 elk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 76,10 €
    76,10 €
    1 * 960 ST
       76,10 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4250
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lage impact op de fabricage
  • Afgeschuinde doorstroomopening, rond
    1 - 200 µl
    -
    geel
    Bulk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 39,80 €
    39,80 €
    1 * 1.000 ST
       39,80 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-5000
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lage impact op de fabricage
  • Afgeschuinde doorstroomopening, rond
    100 - 1000 µl
    -
    blauw
    Bulk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10.000 ST
    1 * 10.000 ST - 412,00 €
    412,00 €
    1 * 10.000 ST
       412,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4248
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lage impact op de fabricage
  • Afgeschuinde doorstroomopening, rond
    100 - 1000 µl
    -
    blauw
    10 rekken, 100 elk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 81,60 €
    81,60 €
    1 * 1.000 ST
       81,60 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-5001
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lage impact op de fabricage
  • Afgeschuinde doorstroomopening, rond
    100 - 1000 µl
    -
    blauw
    Bulk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 41,90 €
    41,90 €
    1 * 1.000 ST
       41,90 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    612-5007
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lage impact op de fabricage
  • Afgeschuinde doorstroomopening, rond
    100 - 1000 µl
    +
    blauw
    10 rekken, 100 elk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 113,00 €
    113,00 €
    1 * 1.000 ST
       113,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-5003
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    I-RECs, ISO 14001 - Monterrey
      Lage impact op de fabricage
  • Beveled orifice, round
    100 - 1000 µl
    -
    blauw
    blauw
    10 rekken, 100 elk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 110,00 €
    110,00 €
    1 * 1.000 ST
       110,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-5500
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lage impact op de fabricage