ContactUsLinkComponent
Polypropyleen microplaten, 96- en 384-wells
Catalog # 737-0237
Supplier:  EPPENDORF
   Lage impact op de fabricage
undefined
Polypropyleen microplaten, 96- en 384-wells
Catalog # 737-0237
Supplier:  EPPENDORF
   Lage impact op de fabricage
Specifications
  • Verpakt:
    12×20
  • Steriel:
    -
  • Kleur:
    helder
  • Omschrijving:
    Microplaten 384/V, witte rand, PCR clean, LoBind®
  • Seq:
    20
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage
  • Milieu certificering:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001
  • Werkvolume:
    5 - 120 µl
  • VPE:
    240
  • Totaalvolume:
    140 µl
Specifications
About this item
Deze polypropyleen microplaten hebben een hoge transparantie en eenvoudig te lezen alfanumerieke markeringen waardoor de correcte plaat of een individuele well snel, eenvoudig en minder foutgevoelig geïdentificeerd kan worden. Zwarte en witte versies zijn beschikbaar voor de detectie van fluorescentie of luminescentie, deze hebben een uitstekende signaal-ruisverhouding en zorgen voor een betere gevoeligheid.
  • Hoogste transparantie voor betere zichtbaarheid van de monsters
  • OptiTrack® matrix voor eenvoudige en snelle identificatie van de wells
  • g-Safe® voor tijdbesparende centrifugatie tot 6000×g
  • De wells zijn ontworpen voor maximale terugwinning van monsters met verhoogde rand voor een effectieve afdichting
  • Hoge chemische bestendigheid
Alle microplaten van Eppendorf zijn gemaakt in ISO-gecertificeerde cleanroom-omstandigheden. Ze zijn beschikbaar met het zuiverheidsniveau PCR-clean (vrij van menselijk DNA, DNase, RNase en PCR-inhibitoren) of Sterile. Elk lot is individueel getest en gecertificeerd.
Microplate Lids
Product Information