VWR® Traceable® Infrared Thermometer
(−55...+250 °C*/−55…+330 °C**), ±0,6; ±0,5* (5…65) °C, 0,2 (−10…+200); 1,0 °C, 165×38×2,5 mm, 100 g
Product Details & Documents
Deze HACCP-thermometer (Hazard Analysis and Critical Control Point) is ontworpen voor laboratoria, voedselverwerking, voedselvoorbereiding en brouwerijen. De waterdichte constructie maakt gebruik in laboratoria, fabrieken en spoelomgevingen mogelijk.
Infrarode*- of inklapbare roestvrijstalen sonde** (152 mm).
W×D×H: 165×38×2,5 mm
Weight: 100 g
Levering: Wordt geleverd met een Traceable®-certificaat met serienummer die traceerbaarheid conform de normen van NIST aangeeft.
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO 17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Documents
620-1806
360 graden afbeeldingen
VWR® for Temperature Measurement and Recording
Product documentatie
Specificaties
- Meetbereik:−55...+300
(−55...+250 °C*/−55…+330 °C**) - Resolutie:0,2 (−10…+200); 1,0 °C
- Gewicht:100 g
- b×d×h:165×38×2,5 mm
- Juistheid:±0,6; ±0,5* (5…65) °C